Få mere at vide
Diethylether, puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur. reag. ISO,≥ 99,8 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15663680
Mængde:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Aluminiums flaske
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15663680
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 322034X5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, indeholder BHT som inhibitor, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,8 %
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-29-7
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00011646
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC navn ethoxyethan
SMIL CCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Ether
Smeltepunkt -116°C
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Udseende Liquid
Tæthed 0.706g/mL at 25°C
Kogepunkt 34.6°C
Mængde 4 x 5 L
Eksplosionsgrænse 0.365
Flammepunkt −40°C (−40°F)
Tændingspunkt 320°F
Emballage Aluminiums flaske
Brydningsindeks n20/D 1.3530
Rester efter fordampning 0 to 0.001 %
Lineær formel (CH3CH2)2O
FN nummer UN1155
Beilstein 1696894
Formel vægt 74.12g/mol
Procent renhed ≥99.8% (GC)
Grad ACS/puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.