Få mere at vide
Diethyl Ether, puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99,8% (GC), Solstice
Artikelnummer. 15653680
Skift visning
Mængde:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Aluminiums flaske
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15653680 4 x 2.5 L Glasflaske -
15693680 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15663680 4 x 5 L Aluminiums flaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15653680 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 322034X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4750.00 DKK
    932.92 DKK / Pakke med 4
    Spare 3817.08 DKK
    80% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Puriss. pa, indeholder BHT som inhibitor, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,8 %
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-29-7
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00011646
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC navn ethoxyethan
SMIL CCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Ether
Smeltepunkt -116 °C
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Udseende Væske
Tæthed 0,706 g/ml ved 25 °C
Mængde 4 x 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.365
Flammepunkt −40 °C (−40 °F)
Tændingspunkt 320 °F
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks n20/D 1.3530
Rester efter fordampning 0 til 0,001 %
Lineær formel (CH3CH2)2O
FN nummer UN1155
Beilstein 1696894
Kogepunkt 34,6 °C
Formel vægt 74,12 g/mol
Procent renhed ≥99,8 % (GC)
Grad ACS/puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.