Få mere at vide
Diethyl Ether, puriss. p.a. ACS Reagens, Solstice
Artikelnummer. 15633680
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
27 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
27 L
5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15633680 2.5 L 2.5 L
15673680 500 mL 500ml
15623680 1 L 1 L
15683680 5 L 5 L
15643680 27 L 27 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15633680 Leverandør Fluka Leverandørnr. 322032.5L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Puriss. pa, indeholder BHT som inhibitor, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,8 %
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-29-7
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00011646
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC navn ethoxyethan
SMIL CCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Ether
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Tæthed 0,706 g/ml ved 25 °C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.365
Flammepunkt −40 °C (−40 °F)
Tændingspunkt 320 °F
Lineær formel (CH3CH2)2O
FN nummer 1155
Beilstein 1696894
Formel vægt 74,12 g/mol
Procent renhed ≥99.8%
Grad ACS/puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.