Få mere at vide
Diethylæter, puriss., Solstice
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Ether |
| Navn note | Opfylder den analytiske specifikation for Ph.Eur.BP |
| Tæthed | 0,706 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 5 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.365 |
| Flammepunkt | −40 °C (−40 °F) |
| Tændingspunkt | 320 °F |
| Lineær formel | (CH3CH2)2O |
| FN nummer | 1155 |
| Beilstein | 1696894 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Diethyl ether
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.