Få mere at vide
Diethylæter, puriss., ≥99,5% (GC), Solstice
Description
- Solstice har over 200 års historie med produktion af kemikalier med høj renhed
- Det er det førende mærke, der tilbyder højrenhedsopløsningsmidler til dedikerede anvendelser.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Ether |
| Smeltepunkt | -116 °C |
| Navn note | Opfylder den analytiske specifikation for Ph.Eur.BP |
| Tæthed | 0,706 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 4 x 5 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.365 |
| Flammepunkt | −45 °C (−49 °F) |
| Tændingspunkt | 320 °F |
| Emballage | Aluminiums flaske |
| Fysisk form | Væske |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Diethyl ether
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?