Få mere at vide
Diethyl ether, For pesticide residue analysis, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15693500
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15693500 1 L 1 L
15603510 2.5 L 2.5 L
15623510 6 x 1 L Pakke med 6
15613510 4 x 2.5 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15693500 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 316711L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis,≥99.8%
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-29-7
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00011646
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC navn ethoxyethane
SMIL CCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Ether
Farve Colorless
Tæthed 0.706g/mL at 25°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.365
Flammepunkt −40°C (−40°F)
Tændingspunkt 320°F
Lineær formel (CH3CH2)2O
Damptryk 2311 hPa (60°C)
FN nummer 1155
Beilstein 1696894
Formel vægt 74.12g/mol
Grad CHROMASOLV