Få mere at vide
Diethyl Ether, Extra Dry, for Synthesis, Stabilised with Ethanol, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -116°C |
| Farve | Colorless |
| Kogepunkt | 34.6°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Damptryk | 587mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.2448cp at 20°C |
| Formel vægt | 74.12g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Diethyl ether
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto