Få mere at vide
Diethylether, EssentQ, stabiliseret med 7 ppm 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 60-29-7 |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | C4H10O |
| InChI nøgle | RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCOCC |
| IUPAC navn | ethoxyethan |
| Molekylvægt (g/mol) | 74.12 |
| Grad | EssentQ |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Diethyl ether, synthesis grade, stabilized with approx. 7 ppm of 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.