Artikelnummer. 11399967
Emballage:
Forindstillet ampul
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
Pakningsstørrelse
11399967
1 g
Forindstillet ampul
1g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer.
11399967
Leverandør
Thermo Scientific Alfa Aesar
Leverandørnr.
042282.03
Forventet forsendelse: 11-01-2027Log ind for at se lagerbeholdningen.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2679-89-2 | C4H10O | 84,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
Diethyl ether-d{10}
Fysisk form
Væske
Farve
Farveløs
Navn note
Isotop
Tæthed
0.82 g/mL
Flammepunkt
−40 °C (−40 °F)
Lugt
Ether-lignende
Emballage
Forindstillet ampul
Mængde
1 g
CAS
2679-89-2
Smeltepunkt
-116 °C
Kogepunkt
33 °C til 34 °C
Molekylær formel
C4H10O
Lineær formel
(C2 D5 )2 O
MDL nummer
MFCD00062316
FN nummer
UN1155
Synonym
ether-d10, diethyl ether-d10, 2,2'-oxybis 2h5 ethane, diethylether-d10, di ethyl-d5 ether, ether-d10, 99 atom % d, 2,2/'-oxybis 2h5 ethane, diethyl ether-d isotopic, 1-2 h? ethoxy 2 h? ethane, 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy ethane
InChI nøgle
RTZKZFJDLAIYFH-MWUKXHIBSA-N
SMIL
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn
1-[(1,1,2,2,2-²H5)ethoxy](²H5)ethan
Molekylvægt (g/mol)
84.18
PubChem CID
2723765
Formel vægt
84.19
Procent renhed
99%
Vis mere
Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?