Få mere at vide
Diethyl ether, CHROMASOLV™, for HPLC, inhibitor-free, ≥99.9%, Honeywell™ Riedel-de Haen™
Artikelnummer. 15663150
Mængde:
1 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 15663150
Brand: Honeywell-Chromasolv 3099661L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CHROMASOLV™, for HPLC, inhibitor-free,≥99.9%
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-29-7
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00011646
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC navn ethoxyethane
SMIL CCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl ether
Smeltepunkt -116°C (literature)
Navn note CHROMASOLV™, for HPLC, inhibitor-free, ≥99.9%
Absorbans max. 1.00 at 218 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm, max. 0.04 at 275 nm, max. 0.20 at 250 nm
CAS Max % ≤100.0000%
Tæthed 0.706 g/mL at 25 °C(lit.)
Kogepunkt 34°C to 35°C
Mængde 1 L
Flammepunkt −45°C
Emballage Glass Bottle
Lineær formel (CH3CH2)2O
FN nummer UN1155
Beilstein 1696894
Formel vægt 74.12
Procent renhed >99.9%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.