Få mere at vide
Diethylether, ChromAR™ til HPLC, Macron Fine Chemicals™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 60-29-7 |
| Mængde | 2.5 L |
| Molekylær formel | C4H10O |
| MDL nummer | MFCD00011646 |
| FN nummer | 1155 |
| Synonym | Ether, 2,2 '-Oxybisethane, Ethoxyethane, Ethyl Ether, 2,2 '-Oxydiethane |
| InChI nøgle | RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCOCC |
| IUPAC navn | ethoxyethan |
| Molekylvægt (g/mol) | 74.12 |