Få mere at vide
Diethylether, certificeret AR til analyse, stabiliseret med BHT, opfylder analytiske specifikationer for Ph.Eur, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-8015125 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
Emballage:
Aluminium dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
Artikelnummer. 10306040
Brand: Fisher Chemical D/2450/15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C4H10O, CAS-nummer-60-29-7, ether, pronarcol, 3-oxapentan, bedøvelsesether, æter, bedøvende ether, diethyloxid, diethylether, ethylether, ethyloxid, 2,5L, 34,6 grader.C, CHEBI:3570mol, Farveløs, 3570mol, 3570mol. RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, ethoxyethan, -116 grader C, 11646, 74,123
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-29-7
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00011646
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC navn ethoxyethan
SMIL CCOCC
Tekniske data
Smeltepunkt -116°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 34.6°C
Mængde 1 L
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 587mbar at 20°C
Viskositet 0.2448cp at 20°C
Formel vægt 74.12g/mol