Få mere at vide
Diethylether, certificeret AR til analyse, stabiliseret med BHT, opfylder analytiske specifikationer for Ph.Eur, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11984691 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
Emballage:
Aluminium dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11984691 5 L Aluminium dåse 5 L
10306040 1 L Ravfarvet glasflaske 1 L
10785901 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
10171610 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11984691 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/2450/MS21
Request Bulk or Custom Format
C4H10O, CAS nummer-60-29-7, ether, pronarcol, 3-oxapentan, anæstetisk ether, aether, anæstesiether, diethyloxid, diethylether, ethylether, ethyloxid, 2,5L, 34,6 grader. C, CHEBI:35702, Farveløs, 74,12g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, ethoxyethan, -116 grader. C, 11646, 74.123 | CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74,12 g/mol
C4H10O, CAS-nummer-60-29-7, ether, pronarcol, 3-oxapentan, bedøvelsesether, æter, bedøvende ether, diethyloxid, diethylether, ethylether, ethyloxid, 2,5L, 34,6 grader.C, CHEBI:3570mol, Farveløs, 3570mol, 3570mol. RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, ethoxyethan, -116 grader C, 11646, 74,123
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-29-7
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00011646
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC navn ethoxyethan
SMIL CCOCC
Tekniske data
Smeltepunkt -116°C
Farve Farveløs
Mængde 5 L
Emballage Aluminium dåse
Fysisk form Væske
Damptryk 587mbar at 20°C
Viskositet 0.2448cp at 20°C
Kogepunkt 34.6°C
Formel vægt 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.