Få mere at vide
Diethylether, certificeret AR til analyse, stabiliseret med BHT, opfylder analytiske specifikationer for Ph.Eur, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
C4H10O, CAS-nummer-60-29-7, ether, pronarcol, 3-oxapentan, bedøvelsesether, æter, bedøvende ether, diethyloxid, diethylether, ethylether, ethyloxid, 2,5L, 34,6 grader.C, CHEBI:3570mol, Farveløs, 3570mol, 3570mol. RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, ethoxyethan, -116 grader C, 11646, 74,123
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -116 °C |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 587 mbar ved 20 °C |
| Viskositet | 0,2448cp ved 20 °C |
| Kogepunkt | 34,6 °C |
| Formel vægt | 74,12 g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Diethyl ether
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.