Få mere at vide
Diethylether, BAGER ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10547871 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
Emballage:
EcoTainer Metal Safety Can
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10547871 5 L EcoTainer Metal Safety Can 5 L
1 options
Artikelnummer. 10547871 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8033.5000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemikalie af høj kvalitet stabiliseret med omkring 2% ethanol, som opfylder ACS, USP og NF-specifikationer.
  • Opfylder kravene fastsat af American Chemical Society (ACS)
  • Opfylder reagensspecifikationer for USP/NF til brug i farmaceutisk behandling og receptpligtig sammensætning
  • Etiket giver en faktisk partianalyse som en garanti for renhed og konsistens
  • Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer
  • Forbedringer udviklet af J.T. Baker er ansat for at opnå en højere grad af pålidelighed
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl ether
Smeltepunkt -116.3°C
CAS 60-29-7
Farve Farveløs
Tæthed 0.71g/cm3 at 20°C
Mængde 5 L
Eksplosionsgrænse 1.7 - 48 Vol %
Flammepunkt −40°C
Tændingspunkt 170°C
Lugt Sweetish
Emballage EcoTainer Metal Safety Can
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Meets ACS, USP and NF specifications
Rester efter fordampning Max. 0.001%
Titrerbar syre Max. 0.2μeq/g
Molekylær formel C4H10O
Lineær formel (C2H5)2O
MDL nummer MFCD00011646
Viskositet 0.233 mPass at 20°C
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Kogepunkt 35°C
Opløselighedsinformation 12g/L in water
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOCC
IUPAC navn ethoxyethan
Molekylvægt (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formel vægt 74.12g/mol
Procent renhed Min. 98.0%
Grad BAGER ANALYZED