Få mere at vide
Diethyl Ether, Anhydrous, Extra Dry, for Synthesis, Stabilised with Pyrogallol, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11408193 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Amber Glass Bottle
Plastic-coated Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 11408193
Brand: Fisher Chemical D/2500/08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Diethyl Ether, Anhydrous, Extra Dry, for Synthesis, Stabilised with Pyrogallol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-29-7
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00011646
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC navn ethoxyethane
SMIL CCOCC
Tekniske data
Smeltepunkt -116°C
Farve Colorless
Kogepunkt 34.6°C
Mængde 500 mL
Emballage Amber Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Damptryk 587mbar at 20°C
Viskositet 0.2448cp at 20°C
Formel vægt 74.12g/mol