Få mere at vide
Diethylether, vandfri, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10149730 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
Emballage:
EcoTainer Metal Safety Can
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10149730 5 L EcoTainer Metal Safety Can 5 L
1 options
Artikelnummer. 10149730 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8106.5000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opfylder reagensspecifikationer til testning af European Pharmacopeia-monografier. Til laboratoriebrug, til organisk syntese og til rutinemæssig forskning.
En klasse af kemikalier til laboratoriebrug, til organisk syntese og til rutinemæssig forskning, normalt kontrolleret af fysiske kriterier og ofte ved assay (af GC).
Tekniske data
Smeltepunkt -116.3°C
CAS 60-29-7
Farve Farveløs
Surhed Passes test
Tæthed 0.71g/cm3 at 20°C
Mængde 5 L
Eksplosionsgrænse 1.7 - 48 Vol %
Flammepunkt −40°C
Tændingspunkt 170°C
Lugt Sweetish
Emballage EcoTainer Metal Safety Can
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Meets Ph. Eur. specifications, Manufactured in US FDA / ISO 9000 facility
Molekylær formel C4H10O
Lineær formel (C2H5)2O
MDL nummer MFCD00011646
Viskositet 0.233 mPas at 20°C
Vand Max. 2g/L
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Kogepunkt 35°C
Opløselighedsinformation 12g/L in water
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOCC
IUPAC navn ethoxyethan
Molekylvægt (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Grad BAGER