Få mere at vide
Diethylether, vandfri, BAKER ANALYZED (ACS), J.T. Baker™
Artikelnummer. 10443851 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
Emballage:
Aluminiums flaske
SIKKER
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10443851 1 L SIKKER 1 L
10231201 5 L Aluminiums flaske 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10443851 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8254.1000S
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Kemikalie af høj kvalitet, der overgår ACS-specifikationerne til laboratoriebrug og specialiseret industriel brug. Stabiliseret med 7 ppm BHT.
  • Overstiger kravene fastsat af American Chemical Society (ACS)
  • Etiket giver en faktisk partianalyse som en garanti for renhed og konsistens
  • Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer
  • Forbedringer udviklet af J.T. Baker er ansat for at opnå en højere grad af pålidelighed
Kemiske identifikatorer
CAS 60-29-7
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00011646
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC navn ethoxyethan
SMIL CCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl ether
Smeltepunkt -116,3 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0,71 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 1,7 - 48 Vol %
Flammepunkt −40 °C
Tændingspunkt 170 °C
Lugt Sødt
Emballage SIKKER
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Overgår ACS-specifikationerne
Rester efter fordampning Max. 0,001%
Titrerbar syre Max. 0,0002meq/g
Lineær formel (C2H5)2O
Viskositet 0,233 mPass ved 20 °C
Vand Max. 0,01%
Kogepunkt 35 °C
Opløselighedsinformation 12g/L i vand
Formel vægt 74,12 g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad BAGER ANALYZED