Få mere at vide
Diethylether, vandfri væske, ACS, 99% min, stik. med BHT
Description
Opløsningsmiddel til UV-spektrofotometri og det er også vigtigt som opløsningsmiddel ved fremstilling af celluloseplast som celluloseacetat. Det er også almindeligt opløsningsmiddel til Grignard-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl ether, anhydrous |
| Smeltepunkt | 116 °C |
| Navn note | Til ACS-analyse |
| Tæthed | 0.713 |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | -45 °C (-49 °F) |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.3525 |
| Analyseprocentområde | 99% min. |
| Lineær formel | (C2H5)2O |
| Show More |
Safety and Handling
- Diethyl ether, anhydrous, ACS
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl ether