Få mere at vide
Diethylether, vandfri væske, ACS, 99% min, stik. med BHT
Artikelnummer. 11327208
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
6 x 500 g
Pakningsstørrelse:
3000g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327208 50 g 50g
11347208 500 g 500g
11337208 6 x 500 g 3000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016767.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74,12 g/mol
Opløsningsmiddel til UV-spektrofotometri og det er også vigtigt som opløsningsmiddel ved fremstilling af celluloseplast som celluloseacetat. Det er også almindeligt opløsningsmiddel til Grignard-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-29-7
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00011646
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC navn ethoxyethan
SMIL CCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Ether
Smeltepunkt 116°C
Navn note For ACS analysis
Tæthed 0.713
Mængde 50 g
Flammepunkt -45°C (-49°F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3525
Analyseprocentområde 99% min.
Lineær formel (C2H5)2O
FN nummer UN1155
Merck Index 14,3806
Kogepunkt 34.6°C
Opløselighedsinformation Immiscible with water,miscible with alcohol.
Formel vægt 74.12
Procent renhed ≤99%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether, anhydrous, ACS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl ether