Få mere at vide
Diethylether, ACS-reagens, stabiliseret, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16625903
Skift visning
:
195 L
Artikelnummer.
16625903 195 L
1 options
Artikelnummer. 16625903 Leverandør Honeywell Burdick & Jackson Leverandørnr. 65756195L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl ether
Smeltepunkt -116°C (1,013 hPa)
CAS 60-29-7
Farve Farveløs
Tæthed 0.71 g/cm3 (20°C)
Mængde 195 L
Flammepunkt -45°C
Molekylær formel C4H10O
Lineær formel (CH3CH2)2O
Beilstein 1696894
Synonym Ether; Ethyl ether
Kogepunkt 34°C to 35°C (1013 hPa)
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOCC
IUPAC navn ethoxyethan
Molekylvægt (g/mol) 74.12
Grad ACS