Få mere at vide
Diethylether, ACS Reagent, indeholder BHT som inhibitor, vandfri,≥ 99,0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Mængde:
100 mL
250 mL
1 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
250ml
Pakke med 6
Beskrivelse
ACS GENERAL USE SOLVENTS
- value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
- suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
- variations and decrease issues traceable to solvent contamination
- all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl ether |
| Smeltepunkt | -116°C (literature) |
| Navn note | ACS Reagent, contains BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.0% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Tæthed | 0.706 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Kogepunkt | 34°C to 35°C |
| Mængde | 100 mL |
| Flammepunkt | −45°C |
| Emballage | Glass Bottle |
| Fysisk form | anhydrous |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Diethyl ether
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.