Få mere at vide
Diethylether, ACS Reagent, indeholder BHT som inhibitor, vandfri,≥ 99,0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15664310
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
1 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
250ml
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15664310 1 L Glasflaske 1 L
15654310 100 mL Glass Bottle 100ml
15674310 250 mL Glass Bottle 250ml
15684310 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15664310 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 3461361L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS-reagens, indeholder BHT som inhibitor, vandfri,≥ 99,0 %
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-29-7
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00011646
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC navn ethoxyethan
SMIL CCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl ether
Smeltepunkt -116°C (literature)
Navn note ACS Reagent, contains BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.0%
CAS Max % ≤100.0000%
Tæthed 0.706 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 1 L
Flammepunkt −45°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form vandfri
Assay Procent Noter (GC)
Lineær formel (CH3CH2)2O
FN nummer UN1155
Beilstein 1696894
Kogepunkt 34°C to 35°C
Formel vægt 74.12
Procent renhed >99%
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.