Få mere at vide
Diethylether, ACS-reagens, vandfri, indeholder BHT som inhibitor,≥ 99,0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivelse
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
- prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
- velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
- variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
- alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl ether |
| Smeltepunkt | -116°C (literature) |
| Navn note | ACS reagent, anhydrous, contains BHT as inhibitor, ≥99.0% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Tæthed | 0.706 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Mængde | 4 L |
| Flammepunkt | −45°C |
| Emballage | Aluminiums flaske |
| Fysisk form | vandfri |
| Lineær formel | (CH3CH2)2O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Diethyl ether
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: diethyl ether