Få mere at vide
Diethylether, ACS-reagens, vandfri, indeholder BHT som inhibitor,≥ 99,0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15636680
Mængde:
250 mL
1 L
4 L
4 x 4 L
Emballage:
Aluminiums flaske
Aluminum Bottle
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
Pakke med 4
Artikelnummer. 15636680
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 6738114X4L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS-reagens, vandfri, indeholder BHT som inhibitor,≥ 99,0 %
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-29-7
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00011646
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC navn ethoxyethan
SMIL CCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl ether
Smeltepunkt -116°C (literature)
Navn note ACS reagent, anhydrous, contains BHT as inhibitor, ≥99.0%
CAS Max % ≤100.0000%
Tæthed 0.706 g/mL at 25 °C(lit.)
Kogepunkt 34°C to 35°C
Mængde 4 x 4 L
Flammepunkt −45°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form vandfri
Lineær formel (CH3CH2)2O
FN nummer UN1155
Beilstein 1696894
Formel vægt 74.12
Procent renhed >99%
Grad ACS-reagens