Få mere at vide
Diethyl ether, ACS, 98% min, stab. with 0.001% BHT and 3% ethanol
Artikelnummer. 11347538
Skift visning
Mængde:
500 g
6 x 500 g
Pakningsstørrelse:
3000g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347538 6 x 500 g 3000g
11357538 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033224.62
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udbredt som opløsningsmiddel, opløser P, S, Br 2 og I 2
Udbredt som opløsningsmiddel. Opløser P, S, Br2 og I2 . Det er meget brugt som opløsningsmiddel i organisk syntese og til fremstilling af Grignard-reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-29-7
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00011646
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC navn ethoxyethan
SMIL CCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl ether
Smeltepunkt -116°C
Navn note Stabilized with 0.001% BHT and 3% ethanol
Farve Farveløs
Tæthed 0.713 g/mL
Mængde 6 x 500 g
Flammepunkt -45°C (-49°F)
Lugt Sweet
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3525
Analyseprocentområde 98% min
Lineær formel (C2H5)2O
FN nummer UN1155
Merck Index 14,3806
Kogepunkt 34.6°C
Opløselighedsinformation Immiscible with water,miscible with alcohol.
Formel vægt 74.12
Procent renhed ≤98%
Grad ACS