Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl ether |
| Smeltepunkt | -116,0 °C |
| Navn note | Stabiliseret |
| Absorbans | 0,009 maks. ved 400 nm, 0,022 max ved 280 nm, 0,046 maks. ved 270 nm, 0,097 max ved 250 nm, 0,301 maks. ved 230 nm, 0,523 maks. ved 210 nm, 1 (1 cm celle vs vand) ved 208 nm |
| Surhed | 0,0002 meq/g maks. |
| Alkalinitet | 0,0002 meq/g maks. |
| Tæthed | 0.7140g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | −45 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |