Få mere at vide
Diethylether, 99+%, ekstra rent, stabiliseret med BHT
Artikelnummer. 10761584 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
25 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10761584 25 L Metal tromme 25 L
10522971 1 L Glasflaske 1 L
10072420 5 L Metal tromme 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10761584 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 176830250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6015.00 DKK
    5522.47 DKK / 25 L
    Spare 492.53 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-29-7
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00011646
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC navn ethoxyethan
SMIL CCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl ether
Smeltepunkt -116,0 °C
Navn note Stabiliseret med BHT
Surhed 2 mg/100 g maks.
Tæthed 0.7140g/mL
Mængde 25 L
Flammepunkt −45 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Metal tromme
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3510 til 1,3530
Rester efter fordampning 0,005% maks.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 0.714
Lineær formel (CH3CH2)2O
Viskositet 0,2448 mPa (20 °C)
Vand 0,1% maks. (Coulometrisk)
Kogepunkt 34,6 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 69 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i koncentreret saltsyre, blandet med lavere alifatiske alkoholer, benzen, kloroform, petroleumsæter og mange olier
Formel vægt 74.12
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren