Få mere at vide
Diethylether, 99+%, ACS-reagens, vandfrit, BHT-stab., opfylder kravene til Reag.Ph.Eur.
Artikelnummer. 10156990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10156990 500 g 500g
10351491 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10156990 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 410065000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00 DKK
    361.20 DKK / 500g
    Spare 11.80 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-29-7
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00011646
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC navn ethoxyethan
SMIL CCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Ether
Smeltepunkt -116,0 °C
Navn note Vandfri væske, stabiliseret med BHT
Tæthed 0.7140g/mL
Mængde 500 g
Flammepunkt −45 °C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,3510 til 1,3530
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Specifik vægtfylde 0.714
Titrerbar syre 0,0002 meq/g max
Lineær formel (CH3CH2)2O
Viskositet 0,2448 mPa (20 °C)
Beilstein 01,314
Fieser 11,3762
Merck Index 15,3861
Kogepunkt 34,6 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 69 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i koncentreret saltsyre, blandet med lavere alifatiske alkoholer, benzen, kloroform, petroleumsæter og mange olier
Formel vægt 74.12
Procent renhed 99+%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.