Få mere at vide
Diethyl ether, 99.5%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal™
Artikelnummer. 11974691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
Artikelnummer. 11974691
Brand: Thermo Scientific Acros 326860025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-29-7
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00011646
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC navn ethoxyethan
SMIL CCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl ether
Smeltepunkt -116.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7140g/mL
Kogepunkt 34.6°C
Mængde 2.5 L
Flammepunkt −45°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Water <50ppm
Brydningsindeks 1.3510 to 1.3530
Analyseprocentområde 99.5%
Rester efter fordampning 0.001 % max.
Specifik vægtfylde 0.714
Lineær formel (CH3CH2)2O
Viskositet 0.2448 mPa.s (20°C)
Vand 0.005% Max. (Coulometric)
Opløselighedsinformation Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
Formel vægt 74.12
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra tør
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.