Få mere at vide
Riedel-de Haën Diethylether
Artikelnummer. 15955430
Skift visning
Mængde:
18 L
45 L
Pakningsstørrelse:
18 L
45 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15955430 45 L 45 L
15945430 18 L 18 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15955430 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 2400445L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Diethyl Ether, Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC).
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier.
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
Kemiske identifikatorer
CAS 60-29-7
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00011646
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ether, Ethyl ether
IUPAC navn ethoxyethan
SMIL CCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl ether
pH Not applicable
Smeltepunkt -116°C (1.013 hPa)
Farve Farveløs
CAS Max % ≤100.00%
Tæthed 0.71 g/cm3 (20°C)
Mængde 45 L
Flammepunkt -45°C (1.013 hPa)
Emballage Returtromle i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje Puriss.
Lineær formel (CH3CH2)2O
Damptryk 716 hPa (25°C)
Viskositet 0.24 mPa.s (20°C)
FN nummer UN1155
Beilstein 1696894
Kogepunkt 34°C to 35°C (1.013 hPa)
Procent renhed ≥99.50%
Grad Farmakopé
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.