Få mere at vide
Solstice Diethylether
Artikelnummer. 15905450
Skift visning
Mængde:
7 L
Pakningsstørrelse:
7 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15905450 7 L 7 L
1 options
Artikelnummer. 15905450 Leverandør Solstice Leverandørnr. 322037LRC
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Diethylether, Puriss. pa, indeholder BHT som inhibitor, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,8 %.
  • ACS opløsningsmidler til almindelig brug.
  • Prisbillig løsning til applikationer som HPLC i præparativ skala, rengøring og organisk syntese.
  • Velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC.
  • Variationer og faldproblemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening.
  • Alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl ether
pH Ikke relevant
Smeltepunkt -116 °C (1,013 hPa)
CAS 60-29-7
Farve Farveløs
CAS Max % ≤100.00%
Tæthed 0,71 g/cm3 (20 °C)
Mængde 7 L
Flammepunkt -45 °C (1,013 hPa)
Emballage Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje Puriss. P.A.
Molekylær formel C4H10O
Lineær formel (CH3CH2)2O
Damptryk 587 hPa (20 °C)
MDL nummer MFCD00011646
Viskositet 0,24 mPa (20 °C)
FN nummer UN1155
Beilstein 1696894
Koncentration ≥99.80%
Synonym Ether, Ethyl ether
Kogepunkt 34 °C til 35 °C (1,013 hPa)
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOCC
IUPAC navn ethoxyethan
Molekylvægt (g/mol) 74.12
Procent renhed ≥99.80%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.