Få mere at vide
Diethyl (E)-4-{2-[2-(tert-Butoxycarbonyl)vinyl]phenyl}-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
Diethyl (E)-4-{2-[2-(tert-Butoxycarbonyl)vinyl]phenyl}-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl (E)-4-{2-[2-(tert-Butoxycarbonyl)vinyl]phenyl}-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 130996-24-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diethyl (E)-4-{2-[2-(tert-Butoxycarbonyl)vinyl]phenyl}-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C26 H31 N O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Diethyl (E)-4-{2-[2-(tert-Butoxycarbonyl)vinyl]phenyl}-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, Lacidipine Imp. B (BP), Lacidipine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C26H31NO6/c1-8-31-24(29)21-16(3)27-17(4)22(25(30)32-9-2)23(21)19-13-11-10-12-18(19)14-15-20(28)33-26(5,6)7/h10-15H,8-9H2,1-7H3/b15-14+ |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OCC)c1c2ccccc2\C=C\C(=O)OC(C)(C)C |
| Vis mere |