missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diethyl DL-Malate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl DL-Malate |
| CAS | 7554-12-3 |
| Molekylær formel | C8 H14 O5 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Hydroxybutanedioic Acid 1,4-Diethyl Ester, Hydroxybutanedioic Acid Diethyl Ester, Malic Acid Diethyl Ester, (±)-Diethyl Malate, Diethyl 2-Hydroxysuccinate, Diethyl Malate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O5/c1-3-12-7(10)5-6(9)8(11)13-4-2/h6,9H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CC(O)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2-hydroxybutanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.19 |
| Formel vægt | 190.0841 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?