Få mere at vide
Diethyldisulfid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl disulfide |
| CAS | 110-81-6 |
| Molekylær formel | C4 H10 S2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Disulfide, diethyl, Ethyl disulfide (8CI), Diethyl disulfide, (Ethyldisulfanyl)ethane, 1,2-Diethyldisulfane, 3,4-Dithiahexane, Diethyl dithioether, Ethyl disulphide, Ethyldithioethane, NSC 8839 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCSSCC |
| IUPAC navn | (ethyldisulfanyl)ethan |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.2522 |
| Formel vægt | 122.0224 |