Få mere at vide
Diethyldisulfid, 99%
Artikelnummer. 11332417
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332417 25 g 25g
11342417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10065.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.44 DKK
    398.65 DKK / 25g
    Spare 82.79 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-81-6 | C4H10S2 | 122,244 g/mol
Diethylsulfid bruges som opløsningsmiddel for vandfri mineraler og i pletteringsbade for guld og sølv
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diethylsulfid anvendes som opløsningsmiddel for
vandfri mineraler og i pletteringsbade for guld og sølv
. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-81-6
Molekylær formel C4H10S2
Molekylvægt (g/mol) 122.244
MDL nummer MFCD00009266
InChI nøgle CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl disulfide, ethyl disulfide, disulfide, diethyl, diethyl disulphide, ethyldithioethane, 3,4-dithiahexane, ethyl disulphide, ethyldisulfanyl ethane, diethyldisulfid, diethyldisulfide
PubChem CID 8077
IUPAC navn (ethyldisulfanyl)ethan
SMIL CCSSCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl disulfide
Smeltepunkt -102 °C
Tæthed 0.993
Kogepunkt 152 °C til 154 °C
Flammepunkt 40 °C (104 °F)
Lugt Stank
Lineær formel CH3CH2S-SCH2CH3
Brydningsindeks 1.506
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1098273
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 122.25
Procent renhed 99%