Få mere at vide
Diethyl Difluoromethanephosphonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Difluoromethanephosphonate |
| CAS | 1478-53-1 |
| Molekylær formel | C5 H11 F2 O3 P |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Diethyl (Difluoromethane)Phosphonate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11F2O3P/c1-3-9-11(8,5(6)7)10-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOP(=O)(OCC)C(F)F |
| IUPAC navn | 1-[difluoromethyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.11 |
| Formel vægt | 188.0414 |