Få mere at vide
Diethyl difluoromalonate, 97%
Artikelnummer. 11342877
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342877 5 g 5g
11332877 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16042.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 680-65-9 | C7H10F2O4 | 196.15 g/mol
Diethyldifluormalonat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diethyldifluormalonat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese
, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 680-65-9
Molekylær formel C7H10F2O4
Molekylvægt (g/mol) 196.15
MDL nummer MFCD00221617
InChI nøgle WCRVWLHTROHXBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2,2-difluoromalonate, diethyl difluoromalonate, 2,2-difluoro-malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-difluoropropanedioate, difluoromalonic acid diethyl ester, diethyl2,2-difluoromalonate, propanedioic acid, 2,2-difluoro-, 1,3-diethyl ester, propanedioic acid, difluoro-, diethyl ester, diethyl 2,2-difluoromalonate #, diethyl2,2-difluoropropanedioatev
PubChem CID 260648
IUPAC navn diethyl-2,2-difluorpropandioat
SMIL CCOC(=O)C(F)(F)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl difluoromalonate
Tæthed 1.179
Kogepunkt 94°C to 95°C (23 mmHg)
Brydningsindeks 1.38
Mængde 5 g
Beilstein 1783527
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 196.15
Procent renhed 97%