Få mere at vide
Diethyl Diethylmalonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Diethylmalonate |
| CAS | 77-25-8 |
| Molekylær formel | C11H20O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,2-Diethyl-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Diethyl 2,2-Diethylmalonate, Diethyl 3,3-Pentanedicarboxylate, Diethylmalonic Acid Diethyl Ester, NSC 8710 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O4/c1-5-11(6-2,9(12)14-7-3)10(13)15-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(CC)(CC)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2,2-diethylpropanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.27 |
| Formel vægt | 216.1362 |