Få mere at vide
Diethyl diethylmalonate, 98%
Artikelnummer. 11470268
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470268 25 g 25g
11480268 100 g 100g
11490268 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23810.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77-25-8 | C11H20O4 | 216.277 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-25-8
Molekylær formel C11H20O4
Molekylvægt (g/mol) 216.277
MDL nummer MFCD00009132
InChI nøgle ZKBBUZRGPULIRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl diethylmalonate, diethyl 2,2-diethylmalonate, diethylmalonic ester, propanedioic acid, diethyl-, diethyl ester, diethylmalonate diethyl ester, diethylmalonic acid diethyl ester, diethylmalonic acid, diethyl ester, unii-ceh13944yq, 1,3-diethyl 2,2-diethylpropanedioate, diethyl diethylmalonate diethyl
PubChem CID 66165
IUPAC navn diethyl-2,2-diethylpropandioat
SMIL CCC(CC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl diethylmalonate
Tæthed 0.99
Kogepunkt 228°C to 230°C
Flammepunkt 94°C (202°F)
Brydningsindeks 1.423
Mængde 25 g
Merck Index 14,3789
Formel vægt 216.28
Procent renhed 98%