Få mere at vide
Diethyl Dicarbonate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15834821
Skift visning
Mængde:
5 mL
Artikelnummer. Mængde
15834821 5 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15834821 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8417510005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 1609-47-8
Tæthed 1.12 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 93°C to 94°C/24 hPa
MDL nummer MFCD00009106
Mængde 5 mL
Synonym Diethyl dicarbonate, Diethyl dicarbonate
Molekylvægt (g/mol) 162.14