Få mere at vide
Diethyldicarbonat, 97%
Beskrivelse
Ribonukleasehæmmer Diethyldicarbonat virker som en hæmmer af ryanodinbinding til ryanodin/calcium(II)-receptorkanalen. Det er nyttigt til specifik inaktivering af nukleaser under isolering af unedbrudte polynukleotider. Yderligere hæmmer det blodpladeaktiverende faktor acetylhydrolase. Ud over dette er det involveret i modifikationsreagenset for His- og Tyr-rester i proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
RibonukleasehæmmerDiethyldicarbonat virker som en hæmmer af ryanodinbinding til ryanodin/calcium(II)-receptorkanalen. Det er nyttigt til specifik inaktivering af nukleaser under isolering af unedbrudte polynukleotider. Yderligere hæmmer det blodpladeaktiverende faktor acetylhydrolase. Ud over dette er det involveret i modifikationsreagenset for His- og Tyr-rester i proteiner.
Opløselighed
Blandbar med chloroform, ethanol, estere, ketoner og kulbrinter. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler, stærke syrer, stærke baser og ammoniak.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl dicarbonate |
| Tæthed | 1.101 |
| Kogepunkt | 93 °C til 94 °C (18 mmHg) |
| Flammepunkt | 69 °C (156 °F) |
| Analyseprocentområde | 0.97 |
| Brydningsindeks | 1.398 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 637031 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Merck Index | 14,7998 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Diethyl dicarbonate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethyl pyrocarbonate