Få mere at vide
Diethyldicarbonat, 97%
Artikelnummer. 11409777
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409777 25 g 25g
11499767 5 g 5g
11419777 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22753.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1609-47-8 | C6H10O5 | 162,14 g/mol
Ribonukleasehæmmer Diethyldicarbonat virker som en hæmmer af ryanodinbinding til ryanodin/calcium(II)-receptorkanalen. Det er nyttigt til specifik inaktivering af nukleaser under isolering af unedbrudte polynukleotider. Yderligere hæmmer det blodpladeaktiverende faktor acetylhydrolase. Ud over dette er det involveret i modifikationsreagenset for His- og Tyr-rester i proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
RibonukleasehæmmerDiethyldicarbonat virker som en hæmmer af ryanodinbinding til ryanodin/calcium(II)-receptorkanalen. Det er nyttigt til specifik inaktivering af nukleaser under isolering af unedbrudte polynukleotider. Yderligere hæmmer det blodpladeaktiverende faktor acetylhydrolase. Ud over dette er det involveret i modifikationsreagenset for His- og Tyr-rester i proteiner.
Opløselighed
Blandbar med chloroform, ethanol, estere, ketoner og kulbrinter. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler, stærke syrer, stærke baser og ammoniak.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1609-47-8
Molekylær formel C6H10O5
Molekylvægt (g/mol) 162.14
MDL nummer MFCD00009106
InChI nøgle FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
IUPAC navn ethoxycarbonylethylcarbonat
SMIL CCOC(=O)OC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl dicarbonate
Tæthed 1.101
Kogepunkt 93 °C til 94 °C (18 mm)
Flammepunkt 69 °C (156 °F)
Analyseprocentområde 0.97
Brydningsindeks 1.398
Mængde 25 g
Beilstein 637031
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,7998
Opløselighedsinformation Blandet med kloroform, ethanol, estere, ketoner og kulbrinter. Let blandet med vand.
Formel vægt 162.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske