Få mere at vide
Diethyldibrommalonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11394499
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11394499 5 g 5g
11474493 25 g 25g
11484493 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11394499 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11508.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 631-22-1 | C7H10Br2O4 | 317.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 631-22-1
Molekylær formel C7H10Br2O4
Molekylvægt (g/mol) 317.96
MDL nummer MFCD00015154
InChI nøgle PFZYFZRUPFUEOB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69427
IUPAC navn diethyl-2,2-dibrompropandioat
SMIL CCOC(=O)C(Br)(Br)C(=O)OCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Diethyl dibromomalonate
Tæthed 1.68
Kogepunkt 108°C to 110°C (4 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.485
Mængde 5 g
FN nummer UN1760
Beilstein 1783879
Synonym diethyl dibromomalonate, diethyl 2,2-dibromomalonate, ethyl dibromomalonate, propanedioic acid, dibromo-, diethyl ester, malonic acid, dibromo-, diethyl ester, propanedioic acid, 2,2-dibromo-, 1,3-diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-dibromopropanedioate, diethyldibromomalonate, acmc-1cuuu, diethyl2,2-dibromomalonate
Formel vægt 317.96
Procent renhed 97%