Få mere at vide
Diethyl diallylmalonat, TRC
Artikelnummer. 30379361
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30379361 50 g
1 options
Artikelnummer. 30379361 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44419050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Diallylmalonate
CAS 3195-24-2
Molekylær formel C13H20O4
Mængde 50 g
Synonym di-2-Propenylpropanedioic Acid Diethyl Ester, 2,2-(Diallyl)malonic Acid Diethyl Ester, Di-2-propenylpropanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2,2-Diallylmalonate, Diethyl Diallylmalonate, Diethyl Diallylpropanedioate, NSC 30683, NSC 46842
InChI formel InChI=1S/C13H20O4/c1-5-9-13(10-6-2,11(14)16-7-3)12(15)17-8-4/h5-6H,1-2,7-10H2,3-4H3
SMIL CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC
IUPAC navn diethyl 2,2-bis(prop-2-enyl)propanedioat
Molekylvægt (g/mol) 240.3
Formel vægt 240.1362