Få mere at vide
Diethyldiallylmalonat, 97+%
Artikelnummer. 11489693
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489693 250 g 250g
11469693 10 g 10g
11479693 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489693 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12460.30
CAS: 3195-24-2 | C13H20O4 | 240,299 g/mol
Diethyldiallylmalonat er udgangsmaterialet til enantioselektiv syntese af carbocykliske nukleosidanaloger. Det bruges også som lav katalysatorbelastning i ringlukkende metatesereaktion. Kationisk nikkel (med monodentate phosphoramiditer og Wilkes azaphospholen som ligander) katalyseret cycloisomerisering af diethyldiallylmalonat er blevet rapporteret.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethyldiallylmalonat er udgangsmaterialet til enantioselektiv syntese af carbocykliske nukleosidanaloger. Det bruges også som lav katalysatorbelastning i ringlukkende metatesereaktion. Kationisk nikkel (med monodentate phosphoramiditer og ′Wilkes azaphospholen som ligander) katalyseret cycloisomerisering af diethyldiallylmalonat er blevet rapporteret.
Opløselighed
Tungt opløseligt i vand. (0,72 g/L) (°25 C)
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3195-24-2
Molekylær formel C13H20O4
Molekylvægt (g/mol) 240.299
MDL nummer MFCD00009126
InChI nøgle LYUUVYQGUMRKOV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76664
IUPAC navn diethyl-2,2-bis(prop-2-enyl)propandioat
SMIL CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl diallylmalonate
Tæthed 0.993
Kogepunkt 242 °C til 244 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.446
Mængde 250 g
Beilstein 1790529
Synonym diethyl diallylmalonate, diethyl 2,2-diallylmalonate, diallylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, di-2-propenyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis prop-2-en-1-yl propanedioate, diethyl 2,2-diprop-2-enylpropane-1,3-dioate, diethyldiallylmalonate, malonic acid, diallyl-, diethyl ester, diethyl2,2-diallylmalonate, acmc-1cp69
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand. (0,72g/L) (25 °C)
Formel vægt 240.3
Procent renhed 98%