Få mere at vide
Diethyl di-n-propylmalonat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11446047
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446047 100 g 100g
11436047 25 g 25g
11456047 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25062.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6065-63-0
Molekylær formel C13H24O4
Molekylvægt (g/mol) 244.331
MDL nummer MFCD00026840
InChI nøgle NNDOHYGFLASMFR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80168
IUPAC navn diethyl-2,2-dipropylpropandioat
SMIL CCCC(CCC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl di-n-propylmalonate
Mængde 100 g
Synonym diethyl dipropylmalonate, diethyl 2,2-dipropylmalonate, diethyl-dipropylmalonate, diethyldipropylmalonate, diethyl di-n-propylmalonate, 1,3-diethyl 2,2-dipropylpropanedioate, propanedioic acid, dipropyl-, diethyl ester, malonic acid, dipropyl-, diethyl ester, acmc-209mla, diethyl2,2-dipropylmalonate
Formel vægt 244.33
Procent renhed 97%