Få mere at vide
Diethyl di-n-butylmalonate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312347
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312347 25 g 25g
11302347 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09902.14
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 596-75-8
Molekylær formel C15H28O4
Molekylvægt (g/mol) 272.385
MDL nummer MFCD00026842
InChI nøgle WHKKUUPZLWUOIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl dibutylmalonate, diethyl 2,2-dibutylmalonate, propanedioic acid, dibutyl-, diethyl ester, diethyl di-n-butylmalonate, diethyldibutylmalonate, malonic acid, dibutyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2,2-dibutyl-, 1,3-diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-dibutylpropanedioate, diethyl=dibutylmalonate, acmc-209mf2
PubChem CID 69000
IUPAC navn diethyl-2,2-dibutylpropandioat
SMIL CCCCC(CCCC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl di-n-butylmalonate
Tæthed 0.95
Kogepunkt 150°C (12 mmHg)
Brydningsindeks 1.433
Mængde 25 g
Beilstein 518421
Formel vægt 272.39
Procent renhed ≥98%