Få mere at vide
Diethyl-d10 Chlorophosphate, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Chlorophosphate-D10 |
| CAS | 141870-47-5 |
| Molekylær formel | C4 D10 Cl O3 P |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Phosphorochloridic acid, di(ethyl-d5) ester (9 CI), Phosphorochloridic acid di(ethyl-d5) ester, Diethyl Chlorophosphate-D10, Diethyl-d10 Chlorophosphate |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10ClO3P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OP(=O)(Cl)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1-[chloro(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)phosphoryl]oxy-1,1,2,2,2-pentadeuterioethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.6088 |
| Formel vægt | 182.0684 g/mol |
| Vis mere |