Få mere at vide
Diethyl-d10-amine HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylamine-D10 Hydrochloride |
| CAS | 285132-87-8 |
| Molekylær formel | C4 D10 H N . Cl H |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Ethan-d5-amine, N-(ethyl-d5)-, hydrochloride (9 CI), 1,1,2,2,2-Pentadeuterio-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)ethanamine hydrochloride, N-(Ethyl-d5)ethan-d5-amine hydrochloride, Diethyl-d10-amine hydrochloride, Diethylamine-d10 hydrochloride, Diethylamine-D10 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3,3D2,4D2; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,2-pentadeuterio-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.6594 |
| Formel vægt | 119.1286 g/mol |
| Vis mere |